Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safir substrat
Artikelnummer. p-4554765
Produkttype:
Safirsubstrat, EPI-poleret på to sider
Safirsubstrat, HEMCOR Single Crystal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15483925
Brand: Thermo Scientific Chemicals 045021.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Safirsubstrater er rene forbindelser uden porer
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Tykkelse: 0,432 mm (0,017 in.)
  • Diameter: 50,8 mm (2 tommer)
  • C-akse rotation
  • Enkelt krystal
  • Farve: Blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Safirsubstrat, HEMCOR Single Crystal
Oversigt EPI poleret to sider
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Prøvestørrelse 50,8 dia. x 0,432 mm tyk
Tykkelse 0.432 mm