Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Safir substrat
Artikelnummer. 15493925
Produkttype:
Safirsubstrat, EPI-poleret på to sider
Safirsubstrat, HEMCOR Single Crystal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Código de producto. 15493925
Marca: Thermo Scientific Chemicals 045021.KU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Safirsubstrater er rene forbindelser uden porer
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Thickness: 0.432mm (0.017 in.)
  • Diameter: 50.8mm (2 in.)
  • C-axis rotation
  • Single crystal
  • Color: Blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Safirsubstrat, EPI-poleret på to sider
Oversigt EPI polished two sides
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Mængde 5 Ea.
Prøvestørrelse 50.8mm dia. x 0.432 mm thick
Tykkelse 0.432 mm
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado