Få mere at vide
Greiner Bio-One Safirpipettespids, ikke-steril
Artikelnummer. 17374770
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Gradueringer:
0,5, 2, 10μ L
10, 50, 100μ L
200, 500, 1000μ L
Længde (metrisk):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
Længde (engelsk):
1,22 tommer.
2,01 tommer.
2,37 tommer.
3,23 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Længde (metrisk) Længde (engelsk) unitSize
17374770 10μ l 0,5, 2, 10μ L 31 mm 1,22 tommer. Pakke med 1000
17394770 200μ l 10, 50, 100μ L 51 mm 2,01 tommer. -
17304780 300μ l 10, 50, 100μ L 60,2 mm 2,37 tommer. -
17314780 1.000μ l 200, 500, 1000μ L 82 mm 3,23 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17374770 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 771350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal pasform til alle almindelige pipetter, fri for påviselige DNase/RNase/hDNA/PCR-hæmmere/Pyrogener (endotoksiner) og ikke-cytotoksiske.
  • Universal pasform til alle gængse pipetter inklusive flerkanalspipetter
  • Fri for påviselige DNase/RNase/hDNA/PCR-hæmmere/Pyrogener (endotoksiner)
  • Ikke-cytotoksisk
  • Nøjagtighed& præcision iflg ISO 8655
  • Fremstillet af meget gennemsigtig ny polypropylen
  • Letlæselig graduering til hurtig volumenkontrol
  • Fuld sporbarhed
  • Fremstillet i EU (Østrig) og testet i overensstemmelse med internationale standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- Standard
Længde (engelsk) 1,22 tommer.
Længde (metrisk) 31 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Rene krav Fri for DNase/RNase/hDNA/PCR-inhibitorer/Pyrogener (endotoksiner); Ikke-cytotoksisk
Til brug med (applikation) Manuel væskehåndtering
Format Bulk
Mængde 10,000 Pk.
Farvekode Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Uddannet Ja
Produktlinje Safir
Materiale Polypropylen
Gradueringer 0,5, 2, 10μ L