Få mere at vide
Skytec Safir Nano Arbejdshandsker
Artikelnummer. 17871664 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17871664 6, X-Small
17811684 7, Lille
17861664 8, Medium
17801674 9, Større
17801654 10, X-Large
17811674 11, 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17871664 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG00033FB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    650.02 DKK / 10 par
    Spare 389.98 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Som den tyndeste mulighed på markedet med høj skæremodstand (niveau D), Sapphire Nano Arbejdshandsker tilbyder et enestående niveau af taktilitet til at udføre ekstreme præcisionsopgaver. Med en PU-belagt håndflade har den anden hudfølelse aldrig været bedre.
  • Middel til høj skæremodstand: Niveau D (EN 388:2016)
  • 21 gauge sømløs liner giver et hidtil uset niveau af fingerspidsfølsomhed til præcisionsopgaver
  • Holdbar polyurethan håndfladebelægning sikrer god beskyttelse mod slid
  • Forstærket tommelfingerskridt øger holdbarheden
  • Touchscreen-funktioner til at tillade brug med skærmenheder
  • Designet til nem bevægelse og kontinuerligt slid
  • Åndbar håndrygg for at reducere sved
  • Sømløs strik forhindrer irritation
  • Elastisk håndled giver en sikker pasform
Tekniske data
Certificeringer/compliance CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Skære
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN420
Belagt område Håndflade
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale HPPE, Nylon, Stålfiber, Polyurethan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6, X-Small
EN388 Standard 3X42D
Til brug med (applikation) Skærbeskyttelse
Køn Unisex
Handske manchet stil Elastisk
Liner materiale HPPE, Nylon , Stål
Foring Foret
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Emballagetype Karton
Tommelfinger stil Lige
Garnmåler 21 G
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 240 mm