Få mere at vide
Skytec Safir Nano Arbejdshandsker
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
Beskrivning
- Middel til høj skæremodstand: Niveau D (EN 388:2016)
- 21 gauge sømløs liner giver et hidtil uset niveau af fingerspidsfølsomhed til præcisionsopgaver
- Holdbar polyurethan håndfladebelægning sikrer god beskyttelse mod slid
- Forstærket tommelfingerskridt øger holdbarheden
- Touchscreen-funktioner til at tillade brug med skærmenheder
- Designet til nem bevægelse og kontinuerligt slid
- Åndbar håndrygg for at reducere sved
- Sømløs strik forhindrer irritation
- Elastisk håndled giver en sikker pasform
Specifikationer
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Skære |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN420 |
| Belagt område | Håndflade |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A4 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | HPPE, Nylon, Stålfiber, Polyurethan |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering