Få mere at vide
Greiner Bio-One Sapphire™ MaxiPette™ Pipettekontroller
Beskrivelse
- Selvinverteret og ergonomisk design for nem håndtering
- Variabel hastighedskontrol
- Ledningsfri og genopladelig
- Kompatibel med alle Greiner Bio-One serologiske pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Lithium |
| Kompatible tips | Alle Greiner Bio-One serologiske pipetter |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Plast |
| Model- | Sapphire, UK Plug |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Ledningsløs genopladelig |
| Volumen (metrisk) | 1 til 50 ml pipetter |
| Inkluderer | Oplader og bordbord, udskiftelig lithiumbatteri |
| Stiktype | STORBRITANNIEN |