Få mere at vide
Greiner Bio-One Safir 0,2 mL PCR-rør med påsat kuplet hætte
Farve:
Diverse
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen af medicinsk kvalitet
- Tyndvægget for effektiv varmeoverførsel under forstærkning
- Fås i forskellige farver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Diverse |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Hvælvet kasket |