Få mere at vide
Sappanchalcone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sappanchalcone |
| CAS | 94344-54-4 |
| Molekylær formel | C16 H14 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O5/c1-21-16-9-11(17)4-5-12(16)13(18)6-2-10-3-7-14(19)15(20)8-10/h2-9,17,19-20H,1H3/b6-2+ |
| SMIL | COc1cc(O)ccc1C(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC navn | (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vægt | 286.0841 |