Få mere at vide
Saponin
Artikelnummer. 11463098
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463098 100 g 100g
11453098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18820.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.61 DKK
    792.65 DKK / 100g
    Spare 87.96 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8047-15-2
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et glycosid, der bruges til at permeabilisere cellulære membraner. Saponin bruges som kosttilskud og nutraceuticals og som adjuvanser i fremstillingen af vacciner. Det finder anvendelse i fødevare-, kosmetik- og farmaceutiske sektorer. Det bruges som flydende sæbe, smykkelak, rengøringsmiddel, kæledyrshampoo, overfladeaktivt middel og befugtningsmiddel. Det er også involveret som anti-mikrob til behandling af malaria, lavere kolesterol, støtte til immunsystemet, i knoglestyrke og for hypertension. Desuden bruges det som dyrefoder og en bilrenser.
Opløselighed Opløselig i koldt vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8047-15-2
MDL nummer MFCD00081981
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saponin
Smeltepunkt 158 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand.
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Saponin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Saponins