Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Saponin, pract., fra Quillaja Saponaria Molina
Artikelnummer. 10157800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157800 100 g Glasflaske 100g
10637571 500 g Glasflaske 500g
10743314 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157800 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 419231000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 74499-23-3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74499-23-3
MDL nummer MFCD00081981
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saponin
Navn note pract.
Absorbans (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm
Farve Rød til Tan
pH 3.8 to 4.6 (20% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 14, 8365
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water
Fysisk form Pulver