Få mere at vide
Saponingennemtrængende opløsning, 0,5 % vægt/volumen opløsning. i PBS (10X), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042636
Mængde:
125 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 15450297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63209.=E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellepermeabiliserende middel
Saponin-gennemtrængende opløsning, bruges som et cellepermeabiliserende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saponin permeating solution
Koncentration 0.5% w/v soln. in PBS (10X)
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Mængde 125 ml
Fysisk form Liquid