Få mere at vide
Saponingennemtrængende opløsning, 0,5 % vægt/volumen opløsning. i PBS (10X), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Saponin-gennemtrængende opløsning, bruges som et cellepermeabiliserende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saponin permeating solution |
| Koncentration | 0.5% w/v soln. in PBS (10X) |
| Opløselighedsinformation | Difficult to mix. |
| Mængde | 250 mL |
| Fysisk form | Væske |