Få mere at vide
Saponin, fra Saponegin Glycosider (Off-White Pulver/Praktisk kvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496222 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496222 25 g 25g
11406232 100 g 100g
11416232 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496222 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210285525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 DKK
    477.99 DKK / 25g
    Spare 24.01 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Planteoprindelse, Saponegin-glykosider
Kemiske identifikatorer
CAS 637-39-8
Molekylær formel C6H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.648
InChI nøgle HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMIL C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saponin
Navn note Cellebiologi
Farve Hvid
Mængde 25 g
Grad Praktisk
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Saponin, Practical Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i