Få mere at vide
Sapanisertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475648 10 mg 10mg
16461817 50 mg 50mg
16428347 5 mg -
16466166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13328
MedChemExpress Sapanisertib (INK-128; MLN0128; TAK-228) is an orally available, ATP-dependent mTOR1/2 inhibitor with an IC50 of 1 nM for mTOR kinase.
Sapanisertib (INK-128
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sapanisertib
Fysisk form Solid
CAS 1224844-38-5
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H15N7O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym INK-128 MLN0128 TAK-228
Opløselighedsinformation DMSO : 55 mg/mL (177.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC4=C(C=C3)OC(N)=N4)=NN2C(C)C
Molekylvægt (g/mol) 309.33
Formel vægt 309.33
Procent renhed 98.0%