missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Sapacitabine

Artikelnummer. 16443526
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16443526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16443526 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY16445

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sapacitabine is an orally available nucleoside analog prodrug that is structurally related to cytarabine.

Tekniske data

Molekylvægt (g/mol) 490.64 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.51%
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 151823-14-2
Synonym CS682∣ CYC682
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.