Få mere at vide
MedChemExpress Sapacitabine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 490.64 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.51% |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 151823-14-2 |
| Synonym | CS682∣ CYC682 |