Få mere at vide
Gilson™ Pharmed™ Pumpeslange
Artikelnummer. 10473942 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10473942
Brand: Gilson™ F1825101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i medicinal- og fødevareindustrien
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0,5 mm
Materiale Santoprene
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Emballagemængde 4 Pakke
Flowhastighed 2,5 ml/min.
Produkttype Slanger til pumper