Få mere at vide
Fisherbrand™ Santoprene Pumpeslange
Artikelnummer. 10777871 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10777871 3,2 mm 1,6 mm 15m
10152081 1,6 mm 1,6 mm 15m
10529211 4,8 mm 1,6 mm 15m
10509561 4,8 mm 2,4 mm 15m
10060091 6,4 mm 2,4 mm 15m
10786741 6,4 mm 1,6 mm 15m
10203561 8 mm 1,6 mm 15m
10171411 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10777871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1223.25 DKK
    743.19 DKK / 15m
    Spare 480.06 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i laboratorie- og sundhedsapplikationer.
  • Kan modstå over hundrede cyklusser med dampautoklavering ved 134 °C
  • Kan modstå fem standard hospitalssteriliseringscyklusser med ethylenoxid uden væsentlige fysiske eller kemiske effekter
  • Kan steriliseres ved hjælp af højenergi ioniserende stråling
  • Steriliseret ved normale bestrålingsniveauer, 2Mrad til 3Mrad
  • Kan bruges i stedet for traditionelle pumpematerialer som neopren, butyl og silikone
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Santoprene
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med Peristaltisk pumpe
Emballagemængde 1 hver
Produkttype Slanger til pumper