Få mere at vide
Fisherbrand™ Santoprene Pumpeslange
Artikelnummer. 10509561 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 10509561
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i laboratorie- og sundhedsapplikationer.
  • Kan modstå over hundrede cyklusser med dampautoklavering ved 134 °C
  • Kan modstå fem standard hospitalssteriliseringscyklusser med ethylenoxid uden væsentlige fysiske eller kemiske effekter
  • Kan steriliseres ved hjælp af højenergi ioniserende stråling
  • Steriliseret ved normale bestrålingsniveauer, 2Mrad til 3Mrad
  • Kan bruges i stedet for traditionelle pumpematerialer som neopren, butyl og silikone
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale Santoprene
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Tykkelse (metrisk) 2,4 mm
Til brug med Peristaltisk pumpe
Emballagemængde 1 hver
Produkttype Slanger til pumper