missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Santonin, TRC

Artikelnummer. 30416501
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416501 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS115300250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Molekylær formel C15 H18 O3
Mængde 250 mg
Synonym (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (11S)-6α-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid γ-lactone, [3S-(3α,3aα,5aβ,9bβ)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, (-)-α-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-α,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid γ-lactone, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, α-Santonin
InChI formel InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
SMIL C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
IUPAC navn (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-trimethyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-benzo[g][1]benzofuran-2,8-dion
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Formel vægt 246.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.