Få mere at vide
Santonin, Mikromol™
Artikelnummer. 17931366
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17931366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17931366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2553.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Santonin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Analyt- eller komponentnavne alpha-Santonin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, (11S)-6alpha-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid gamma-lactone, [3S-(3alpha,3aalpha,5abeta,9bbeta)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-alpha-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-alpha,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid gamma-lactone
InChI formel InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
SMIL C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
IUPAC navn (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-trimethyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-benzo[g][1]benzofuran-2,8-dion
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 246,1256 g/mol