missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Santamarine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Santamarine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h4,10-13,16H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 248.1412 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?