missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Santamarine, TRC

Artikelnummer. 30005480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005480 25 mg -
30008342 2.5 mg 2.5mg
30005669 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS12423525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4290-13-5
Molekylær formel C15H20O3
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Synonym (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-3a,4,5,5a,6,7,9a,9b-Octahydro-6-hydroxy-5a,9-dimethyl-3-methylenenaphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one Santamarin Balchanin
IUPAC navn (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-6-hydroxy-5a,9-dimethyl-3-methylidene-4,5,6,7,9a,9b-hexahydro-3aH-benzo[g][1]benzofuran-2-one
SMIL CC1=CC[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@H]3[C@H](OC(=O)C3=C)[C@@H]12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Santamarine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h4,10-13,16H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1
Formel vægt 248.1412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.