Få mere at vide
Santalol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Santalol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+ |
| Formel vægt | 220.183 |