Få mere at vide
Santacruzamate A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16431618 5 mg -
16429208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0931
MedChemExpress Santacruzamate A (CAY-10683) is a potent and selective HDAC2 inhibitor with an IC50 of 119 pM.
Santacruzamate A (CAY-10683) is a potent and selective HDAC2 inhibitor with an IC50 of 119 pM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Santacruzamate A
CAS 1477949-42-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22N2O3
Mængde 5 mg
Synonym CAY-10683
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.26 mM)
SMIL O=C(OCC)NCCCC(NCCC1=CC=CC=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 278.35
Formel vægt 278.35
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death