Få mere at vide
SANT-1, TRC
Artikelnummer. 30419227
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30419227 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30419227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS11500050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SANT-1
CAS 304909-07-7
Molekylær formel C23 H27 N5
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
SMIL Cc1nn(c(C)c1\C=N\N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4
IUPAC navn (E)-N-(4-benzylpiperazin-1-yl)-1-(3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanimin
Molekylvægt (g/mol) 373.49
Formel vægt 373.2266