Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SANT-1
Artikelnummer. 15436819
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436819 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15436819 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65294.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 304909-07-7 | C23H27N5, C23H27N5 | 373,50 g/mol
Potent, cellegennemtrængelig inhibitor af Sonic hedgehog (Shh) signalering; høj affinitetsantagonist for udglattet aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Potent, cellegennemtrængelig inhibitor af Sonic hedgehog (Shh) signalering
  • Højaffinitetsantagonist af udjævnet aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Lysegul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Potent, cellegennemtrængelig inhibitor af Sonic hedgehog (Shh) signalering; høj affinitetsantagonist for udglattet aktivitet
CAS 304909-07-7
Molekylær formel C23H27N5​​
Formel vægt 373,49 g/mol
Synonym (4-Benzyl-piperazin-1-yl)-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylmethylen)-amin
Følsomhed Fugt- og lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO med opvarmning
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof