Få mere at vide
Notrax Sanitop™ Andebræt af gummi med støbte kanter
Artikelnummer. p-7227268
Længde (metrisk):
152 cm
297 cm
594 cm
Artikelnummer. 17782208
Brand: Notrax 562S0035BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede knopper tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar.
  • Giver grundlæggende komfort og trækkraft i våde områder med store drænhuller og hævede knopper til beluftning og for at tillade væsker og snavs at falde igennem, så overfladen efterlades klar
  • Støbte skrå kanter på alle 4 sider for at forhindre snuble og give vogn adgang
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 152 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm