Få mere at vide
Notrax Sanitop™ Andebræt af gummi med støbte kanter
Artikelnummer. 17792208
Skift visning
Længde (metrisk):
152 cm
297 cm
594 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17792208 297 cm
17782208 152 cm
17702218 594 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17792208 Leverandør Notrax Leverandørnr. 562S0310BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1559.96 DKK
    1268.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 291.45 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede knopper tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar.
  • Giver grundlæggende komfort og trækkraft i våde områder med store drænhuller og hævede knopper til beluftning og for at tillade væsker og snavs at falde igennem, så overfladen efterlades klar
  • Støbte skrå kanter på alle 4 sider for at forhindre snuble og give vogn adgang
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 9.7 ft.
Længde (metrisk) 297 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm