Få mere at vide
Notrax Sanitop™ Andebræt af gummi med støbte kanter
Artikelnummer. 17702218
Længde (metrisk):
152 cm
297 cm
594 cm
Artikelnummer. 17702218
Brand: Notrax 562S0320BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede knopper tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar.
  • Giver grundlæggende komfort og trækkraft i våde områder med store drænhuller og hævede knopper til beluftning og for at tillade væsker og snavs at falde igennem, så overfladen efterlades klar
  • Støbte skrå kanter på alle 4 sider for at forhindre snuble og give vogn adgang
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Spezifikation
Farve Sort
Længde (engelsk) 19.5 ft.
Længde (metrisk) 594 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt