Få mere at vide
Notrax Sanitop Deluxe™ Skridsikkert gummi andebræt
Artikelnummer. 17712218
Skift visning
Dimensioner (L x B):
152 x 91 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17712218 152 x 91 cm
1 options
Artikelnummer. 17712218 Leverandør Notrax Leverandørnr. 563S0035BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede knopper tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar.
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Sikkerhed og komfort forenes i dette produkt
  • Ergonomisk fordel afledt af 20 mm tyk arbejdsplatform
  • Lige kanter tillader dækning af ethvert område ved at forbinde måtterne på langs eller side om side, holdt sammen af stik
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
  • 100 % naturgummiblanding til generelle formål
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 152 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 152 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm