Få mere at vide
Poulten & Graf™ Sanitex Glass and Metal Syringe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Made of metal and glass
- Amber graduations
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Glass, Glass (Barrel), Glass (Hub), Metal (Plunger), Metal (Tip) |
| Farve | Amber |
| Gradueringer | 1.0 mL |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 134°C |
| Mængde | 1 |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Uddannet | Yes |