Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Chemware™ PFA Graduated Wide Mouth Flasker
Beskrivelse
- Bred mund for nem fyldning
- Ultraren og kemisk inert
- Non-stick og nem at rengøre
- Hver inkluderer en PFA-hætte med en inert fluorpolymer-hætteforing for at sikre lækagesikker forsegling
- Ideel til miljøprøver eller til opbevaring i farmaceutiske og mellemtrins halvlederbehandlingsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Højde (metrisk) med lukning | 173.8 mm |
| Materiale | PFA |
| Hals-id (metrisk) | 33.9 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Lukke liner | Fluorpolymer |
| Lukningsmateriale | PFA |
| Vis mere |