Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitetsklemmer, GL Nylon
Artikelnummer. p-200105005 Shop alle Cole-Parmer produkter
Inkluderer:
1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
2'' Sanitær klemme størrelse
3 tommer Sanitær klemme størrelse
3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
4 tommer Sanitær klemme størrelse
Artikelnummer. 30053842
Brand: Cole-Parmer 5011884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-metalliske sanitetsklemmer af høj kvalitet til kritiske væskeanvendelser
Opfyld amerikanske og EU-standarder til brug i farmaceutiske procesapplikationer. ASME-BPE, FDA og USP Klasse VI kompatibel. Let og genanvendelig. Rust- og korrosionsbestandig. Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag. Steriliser ved autoklave eller gammabestråling. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;RoHS;USP
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °F
Emballagemængde 100/Pk.
Steriliseringsmetode Autoklave, gammabestråling
Inkluderer 3 tommer Sanitær klemme størrelse