Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitetsklemmer, GL Nylon
Shop alle Cole-Parmer produkter
Inkluderer:
1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
2'' Sanitær klemme størrelse
3 tommer Sanitær klemme størrelse
3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
4 tommer Sanitær klemme størrelse
Beskrivelse
Opfyld amerikanske og EU-standarder til brug i farmaceutiske procesapplikationer. ASME-BPE, FDA og USP Klasse VI kompatibel. Let og genanvendelig. Rust- og korrosionsbestandig. Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag. Steriliser ved autoklave eller gammabestråling. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;RoHS;USP |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °F |
| Emballagemængde | 100/Pk. |
| Steriliseringsmetode | Autoklave, gammabestråling |
| Inkluderer | 2'' Sanitær klemme størrelse |