Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitetsklemmer, 304 rustfrit stål
Artikelnummer. 30053553 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Inkluderer:
Størrelse: 1 til 1-1/2 tomme
Størrelse: 1/2 til 3/4 tomme
Størrelse: 2 tommer
Størrelse: 2-1/2 tomme
Størrelse: 3 tommer
Størrelse: 4 tommer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30053553 Størrelse: 2 tommer
30054299 Størrelse: 1 til 1-1/2 tomme
30053043 Størrelse: 3 tommer
30054101 Størrelse: 4 tommer
30053087 Størrelse: 2-1/2 tomme
30053587 Størrelse: 1/2 til 3/4 tomme
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30053553 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 DKK
    200.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.44 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 01-06-2027
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards.
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 304 rustfrit stål (SS) giver god kemikalieresistens
Tekniske data
Certificeringer/compliance 3 A;FDA
Udløbsport Sanitær klemme
Inkluderer Størrelse: 2 tommer