Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitetsklemmefittings, Tee Union, 316 rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Inkluderer:
1 tomme Sanitær klemme størrelse
1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
2'' Sanitær klemme størrelse
3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 316L rustfrit stål (SS) giver fremragende kemisk resistens mod ætsende syrer og baser. Kombiner eller opdel nemt væskeflow
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 3 A;FDA |
| Udløbsport | Sanitære |
| Form | T-shirt |
| Inkluderer | 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse |