Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitære klemmefittings, lige gevindadapter, 316 rustfrit stål
Artikelnummer. 30054379 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1 tomme NPT(M)
1-1/2 in. NPT(M)
1-1/4 tommer. NPT(M)
1/2 tomme. NPT(M)
1/4 tommer NPT(M)
1/8 tommer NPT(M)
3/4 tommer NPT(M)
3/8 tommer NPT(M)
Inkluderer:
1 tomme Sanitær klemme størrelse
1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Inkluderer
30054379 1/8 tommer NPT(M) 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
30053286 3/4 tommer NPT(M) 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
30054371 3/4 tommer NPT(M) 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
30053360 3/8 tommer NPT(M) 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
30054339 1/4 tommer NPT(M) 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
30052985 3/4 tommer NPT(M) 1 tomme Sanitær klemme størrelse
30053797 1/2 tomme. NPT(M) 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse
30053508 1-1/2 in. NPT(M) 1 tomme Sanitær klemme størrelse
30053208 1 tomme NPT(M) 1 tomme Sanitær klemme størrelse
30053957 1 tomme NPT(M) 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
30053873 1-1/4 tommer. NPT(M) 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
30053781 1-1/2 in. NPT(M) 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30054379 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 DKK
    314.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.16 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fantastisk til fødevarer, drikkevarer og mejeriprodukter, —fittings overholder FDA og 3A standarder
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 316L rustfrit stål (SS) giver fremragende kemisk resistens mod ætsende syrer og baser. Tilslut til rør ved hjælp af NPT(M) gevindforbindelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance 3 A;FDA
Udløbsport Sanitær x Gevind NPT(M)
Trådstørrelse 1/8 tommer NPT(M)
Form Lige
Inkluderer 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse