Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitetsklemmefittings, lige slangestangsadapter, 316 rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 316L rustfrit stål (SS) giver fremragende kemisk resistens mod ætsende syrer og baser. Slangetilslutning hjælper med let overgang til slange
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 3 A;FDA |
| Diameter (metrisk) | 1/2 tomme. |
| Udløbsport | Sanitet x Slange Barb |
| Form | Lige |
| Inkluderer | 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse |