Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitetsklemmefittings, lige slangestangsadapter, 316 rustfrit stål
Artikelnummer. 30054121 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
1 tomme
1-1/2 in.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
2''
3/4 tommer
3/8 tommer
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
30054121 3/8 tommer
30054278 1/4 tommer
30054337 1-1/2 in.
30053175 1 tomme
30054051 3/4 tommer
30054177 1/2 tomme.
30052958 2''
30054292 1/8 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30054121 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    306.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.01 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fantastisk til fødevarer, drikkevarer og mejeriprodukter, —fittings overholder FDA og 3A standarder
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 316L rustfrit stål (SS) giver fremragende kemisk resistens mod ætsende syrer og baser. Slangetilslutning hjælper med let overgang til slange
Tekniske data
Certificeringer/compliance 3 A;FDA
Diameter (metrisk) 3/8 tommer
Udløbsport Sanitet x Slange Barb
Form Lige
Inkluderer 3/4 tommer Sanitær klemme størrelse