Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitære klemmefittings, lige koncentrisk reduktion, 316 rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 316L rustfrit stål (SS) giver fremragende kemisk resistens mod ætsende syrer og baser. Fælles midterlinje —nyttig, når der er kavitation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 3 A;FDA |
| Udløbsport | Sanitære |
| Form | Lige |
| Inkluderer | 2 til 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.