Få mere at vide
Cole-Parmer Sanitære klemmefittings, lige koncentrisk reduktion, 316 rustfrit stål
Artikelnummer. 30053897 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 til 1-1/2 tommer Sanitær klemme størrelse
1 til 3/4 tommer. Sanitær klemme størrelse
2 til 1 tommer. Sanitær klemme størrelse
2 til 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30053897 1 til 3/4 tommer. Sanitær klemme størrelse
30053551 2 til 1 tommer. Sanitær klemme størrelse
30054191 2 til 1-1/2 in. Sanitær klemme størrelse
30053608 1 til 1-1/2 tommer Sanitær klemme størrelse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30053897 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 DKK
    400.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.69 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 25-05-2027
Fantastisk til fødevarer, drikkevarer og mejeriprodukter, —fittings overholder FDA og 3A standarder
Ideel til generelle formål, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. 316L rustfrit stål (SS) giver fremragende kemisk resistens mod ætsende syrer og baser. Fælles midterlinje —nyttig, når der er kavitation
Tekniske data
Certificeringer/compliance 3 A;FDA
Udløbsport Sanitære
Form Lige
Inkluderer 1 til 3/4 tommer. Sanitær klemme størrelse
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.