Få mere at vide
Colder Products Company Sanitær AseptiQuik S-forbindelse, højtemperatur
Artikelnummer. 30968779
Skift visning
Slange Barb:
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Slange Barb Pakningsstørrelse
30968779 3/4 tommer Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 30968779 Leverandør Colder Products Company Leverandørnr. AQS33012HT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1473.51 DKK / Pakke med 5
    Spare 71.49 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AseptiQuik™ S-stik i lille format 1/4 tomme og 3/8 tommer Slangebarb og 3/4 tommer sanitærafslutningsforbindelser giver hurtige og nemme sterile forbindelser til småstrømsapplikationer, selv i ikke-sterile miljøer.
  • FLIP-CLICK-PULL-designet af AseptiQuik S gør det muligt for brugere hurtigt at overføre små mængder medier med mindre risiko for brugerfejl.
  • Forbindelsens kønsneutrale og robuste design giver pålidelig ydeevne uden behov for klemmer, fiksturer eller rørsvejsere.
  • De integrerede træktabdæksler fungerer som et beskyttende dæksel, der reducerer delkompleksiteten og sikrer samtidig fjernelse af begge membraner.
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ADCF
Materiale Polycarbonat
Min. Driftstemperatur (engelsk) 39 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Sterilitet Sanitet
Slange Barb 3/4 tommer
Steriliseringsmetode Gamma, autoklav
Materiale (forsegling) Platinhærdet silikone
Maksimalt tryk 60 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 104 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C