Få mere at vide
Notrax Sani-Trax™ Desinficerende fodbademåtte, sort
Artikelnummer. 17782018
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 18 cm
80 x 60 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17782018 24 x 18 cm
17792018 80 x 60 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782018 Leverandør Notrax Leverandørnr. 346S1824BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.10 DKK
    309.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.21 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Sani-Trax™ Desinficerende fodbademåtte renser og desinficerer sko, anbefales ved indgange til alle fødevareforarbejdningsområder. Efterhånden som trafikken passerer, bøjes gummispidserne for at nedsænke sålerne i desinfektionsopløsning, en dobbeltvirkning, der forhindrer forurening i at nå fødevareforarbejdningsområder.
  • Denne måtte renser og desinficerer sko, anbefales ved indgange til alle fødevareforarbejdningsområder
  • Tusindvis af fleksible fingre giver en automatisk skrubbehandling, der fjerner forurenende stoffer fra fodtøj
  • Når trafikken passerer, bøjes gummispidserne under tryk for at nedsænke sålerne i desinfektionsopløsning, en dobbeltvirkning, der forhindrer forurening i at nå fødevareforarbejdningsområder
  • Praktisk måttestørrelse passer til de fleste døråbninger
  • Sugekopper på undersiden forhindrer måtten i at flytte sig
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 24 x 18 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 9,4 tommer
Længde (metrisk) 24 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 18 cm