Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Flettet forstærket silikoneslange
Artikelnummer. 17983591
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Fleksibilitet:
102 mm bøjningsradius
152 mm bøjningsradius
25 mm bøjningsradius
50 mm bøjningsradius
76 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Tykkelse (metrisk):
3,2 mm
4,7 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Fleksibilitet Maksimalt tryk Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
17983591 19,1 mm 102 mm bøjningsradius 105 psi 4,7 mm 7.5m
17903561 3 mm 25 mm bøjningsradius 113,2 psi 3,2 mm 7.5m
17953831 9,5 mm 50 mm bøjningsradius 180 psi 3,2 mm -
17913821 12,7 mm 76 mm bøjningsradius 175 psi 4,7 mm -
17923461 15,9 mm 102 mm bøjningsradius 125 psi 4,7 mm 7.5m
17953561 25,4 mm 152 mm bøjningsradius 75 psi 4,7 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17983591 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. STHTR0750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14255.03 DKK
    6111.35 DKK / 7.5m
    Spare 8143.68 DKK
    57% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Denne fletforstærkede, platinhærdede silikoneslange er en ultrafleksibel slange med høj renhed, der er udviklet til applikationer med højere tryk.
  • Fremstillet med Sani-Tech™ 65 special-mærket silikoneharpiks
  • Modstår ekstreme temperaturer, ozon, stråling, fugt, kompressionssæt, vejrlig og kemiske angreb
  • Giver ingen smag eller lugte til væsker, der transporteres i den
  • Tåler gentagen autoklavering og sterilisering
  • Modstår vedhæftning af blodprodukter og andre hygiejnevæsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,752 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 19,1 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1.126 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 28.6 mm
Samlet længde (engelsk) 24,6 tommer.
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (engelsk) 0,185 tommer.
Tykkelse (metrisk) 4,7 mm
Til brug med Farmaceutisk silikoneslange
Modstandsegenskaber 326 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet 102 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 105 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger