Få mere at vide
- Home
- Products
- Slanger
- Vakuumslange
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Artikelnummer. 17993571
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maksimalt tryk:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Samlet længde (metrisk):
7,5 m
15 m
30 m
Tykkelse (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
55 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Maksimalt tryk | Samlet længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | - |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | - |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | - |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.5m |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | - |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17993571
missing translation for 'mfr'
Saint Gobain Life Sciences™
missing translation for 'supplierNo'
STHTC0933H
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
2730.00 DKK
2074.48 DKK / 30m
Spare 655.52 DKK
24% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
- På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
- 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
- Uovertruffen overfladeglathed
- Ultra-fleksibel
- Autoklaverbar og gammastabil
- Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
- Giver ingen smag eller lugt
- Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
- Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
- Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
- Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,079 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,327 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.3 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 98,4 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,125 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 3,18 mm |
| Til brug med | Farmaceutisk silikoneslange |
| Modstandsegenskaber | 250 lbf/in. |
| Farve | Klar |
| Hårdhed | 50 (Shore A) |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maksimalt tryk | 95,5 psi |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 500 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |
| Produkttype | Slanger |
| Show More Show Less |