Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Artikelnummer. 17913531
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maksimalt tryk:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Samlet længde (metrisk):
15 m
30 m
7,5 m
Tykkelse (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 17913531
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ STHTC1873F
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Farmaceutiske, platinhærdede silikoneslanger modstår gentagen autoklavering og modstår vedhæftning af blodprodukter og andre hygiejnevæsker.
  • Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
  • På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
  • 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
  • Uovertruffen overfladeglathed
  • Ultra-fleksibel
  • Autoklaverbar og gammastabil
  • Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
  • Giver ingen smag eller lugt
  • Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
  • Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
  • Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
  • Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,189 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,311 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,59 mm
Til brug med Farmaceutisk silikoneslange
Modstandsegenskaber 250 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 40,4 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger