Learn More
- Home
- Products
- Slanger
- Vakuumslange
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Product Code. 17913491
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maksimalt tryk:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Samlet længde (metrisk):
7,5 m
15 m
30 m
Tykkelse (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Unit Size:
7.5m
55 product options available for selection
| Product Code. | Diameter (metrisk) Indvendig | Maksimalt tryk | Samlet længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | - |
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | - |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | - |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.5m |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | - |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17913491
Supplier
Saint Gobain Life Sciences™
Supplier No.
STHTC0622F
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
- På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
- 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
- Uovertruffen overfladeglathed
- Ultra-fleksibel
- Autoklaverbar og gammastabil
- Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
- Giver ingen smag eller lugt
- Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
- Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
- Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
- Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,063 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,188 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.8 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,118 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | Farmaceutisk silikoneslange |
| Modstandsegenskaber | 326 lbf/in. |
| Farve | Klar |
| Hårdhed | 50 (Shore A) |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maksimalt tryk | 157 psi |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 500 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |
| Produkttype | Slanger |
| Show More Show Less |