Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikoneslange
Artikelnummer. 17903491
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maksimalt tryk:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Samlet længde (metrisk):
7,5 m
15 m
30 m
Tykkelse (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) unitSize
17903491 1,6 mm 56 psi 30 m 0,79 mm -
17963491 1,6 mm 82,5 psi 15 m 1,59 mm -
17923511 1,6 mm 82,5 psi 30 m 1,59 mm -
17923491 1,6 mm 94,1 psi 30 m 2,38 mm -
17953491 2 mm 74,6 psi 30 m 1,59 mm -
17973481 2 mm 95,5 psi 15 m 3,18 mm -
17993571 2 mm 95,5 psi 30 m 3,18 mm -
17933591 2,4 mm 67,5 psi 15 m 1,59 mm -
17923431 2,4 mm 82,5 psi 30 m 2,38 mm -
17943431 2,4 mm 91,1 psi 30 m 3,18 mm -
17963431 3,2 mm 56 psi 15 m 1,59 mm -
17913581 3,2 mm 56 psi 30 m 1,59 mm -
17913481 3,2 mm 72,1 psi 30 m 2,38 mm -
17953511 3,2 mm 94,1 psi 15 m 4,76 mm -
17953431 4 mm 47,2 psi 30 m 1,59 mm -
17943521 4 mm 63,3 psi 30 m 2,38 mm -
17933521 4 mm 74,6 psi 15 m 3,18 mm -
17923591 4,7 mm 40,4 psi 30 m 1,59 mm -
17923441 4,7 mm 56 psi 15 m 2,38 mm -
17913531 4,8 mm 40,4 psi 15 m 1,59 mm -
17933531 4,8 mm 67,5 psi 15 m 3,18 mm -
17943441 4,8 mm 67,5 psi 30 m 3,18 mm -
17903441 4,8 mm 82,5 psi 15 m 4,76 mm -
17913421 1,59 mm 82,7 psi 30 m 2,5 mm -
17943531 6,4 mm 30,8 psi 15 m 1,59 mm -
17963531 6,4 mm 30,8 psi 30 m 1,59 mm -
17903531 6,4 mm 44,7 psi 15 m 2,38 mm -
17933441 6,4 mm 44,7 psi 30 m 2,38 mm -
17923581 6,4 mm 56 psi 15 m 3,18 mm -
17943591 6,4 mm 56 psi 30 m 3,18 mm -
17963441 7,9 mm 24,5 psi 15 m 1,59 mm -
17973531 7,9 mm 36,7 psi 15 m 2,38 mm -
17913571 7,9 mm 36,7 psi 30 m 2,38 mm -
17983531 7,9 mm 47,2 psi 15 m 3,18 mm -
17993441 7,9 mm 47,2 psi 30 m 3,18 mm -
17903541 7,9 mm 63,3 psi 30 m 4,76 mm -
17913491 1,6 mm 157 psi 15 m 3 mm -
17983441 9,5 mm 20,1 psi 30 m 1,59 mm -
17903451 9,5 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm -
17923541 9,5 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm -
17963591 9,5 mm 40,4 psi 15 m 3,18 mm -
17963501 9,5 mm 40,4 psi 30 m 3,18 mm -
17933451 9,5 mm 56 psi 30 m 4,76 mm -
17903461 12,7 mm 22,9 psi 30 m 2,38 mm -
17953451 12,7 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm -
17943451 12,7 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm -
17953551 12,7 mm 44,7 psi 15 m 4,76 mm -
17973451 12,7 mm 44,7 psi 30 m 4,76 mm -
17943551 15,9 mm 24,5 psi 15 m 3,18 mm -
17973541 15,9 mm 24,5 psi 30 m 3,18 mm -
17953591 15,9 mm 36,7 psi 15 m 4,76 mm -
17993461 19,1 mm 20,1 psi 15 m 3,18 mm 7.5m
17903471 19,1 mm 30,8 psi 15 m 4,76 mm -
17973551 19,1 mm 40,4 psi 7,5 m 6,35 mm -
17963551 22,2 mm 16,9 psi 15 m 3,18 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Artikelnummer. 17903491 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. STHTC0622H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farmaceutiske, platinhærdede silikoneslanger modstår gentagen autoklavering og modstår vedhæftning af blodprodukter og andre hygiejnevæsker.
  • Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
  • På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
  • 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
  • Uovertruffen overfladeglathed
  • Ultra-fleksibel
  • Autoklaverbar og gammastabil
  • Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
  • Giver ingen smag eller lugt
  • Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
  • Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
  • Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
  • Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,063 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,126 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Samlet længde (engelsk) 98,4 tommer.
Samlet længde (metrisk) 30 m
Tykkelse (engelsk) 0,031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,79 mm
Til brug med Farmaceutisk silikoneslange
Modstandsegenskaber 250 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 56 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger