Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT-80™ rør med 8,0 mm indretning
Artikelnummer. 30428876
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
12,7 mm
14,3 mm
Mængde:
10 ruller
20 ruller
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Mængde
30428876 14,3 mm 10 ruller
30428861 12,7 mm 10 ruller
30428860 12,7 mm 20 ruller
30428852 14,3 mm 20 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30428876 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. STHT803134F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59522.85 DKK
    50619.36 DKK / 150m
    Spare 8903.49 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Udmærker sig i højtrykstryk og vakuumapplikationer. Med overlegen trykmodstand eliminerer det dyre fletforstærkninger. Den reducerer pulsation for præcis fyldning og dosering, og dens gennemsigtighed sikrer nem visuel overvågning.
  • Sani-Tech™ STHT-80™ er et premium platinhærdet silikonerør designet til højtrykstryk og vakuumapplikationer.
  • Tilbyder overlegen trykmodstand, hvilket eliminerer behovet for dyre fletforstærkninger.
  • Ideel til fyldningsfinishoperationer, hvor pulsationer nedstrøms efter pumpning reduceres for præcis fyldning og doseringsnøjagtighed.
  • Udviser to til tre gange mindre pulsation sammenlignet med konkurrerende højdurometer-slanger, hvilket hjælper med at forhindre utilsigtet dryp ved fyldnålen.
  • Opnår bedst i klassen ydeevne med de højeste bursttryksvurderinger blandt sammenlignelige produkter.
  • Bevarer vakuumkompatibilitet, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af kritiske væskeoverførselsapplikationer.
  • Tilbyder høj gennemsigtighed for nem visuel overvågning af væskeaktivitet i tubingen, hvilket understøtter applikationer, der kræver visuelle signaler og observation.
  • Understøtter ensartet, præcis væskeoverførsel, hvilket øger pålideligheden af kritiske processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,313 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 8.0 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,563 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 14,3 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 80 (Shore A)
Produkttype Tryk- og vakuumrør
Mængde 10 ruller